Fortfahren mit
1193265
USP
Diethylenglycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethylether, Bis-(2-hydroxyethyl)-ether, Diglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 x 0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969209
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
diethylene glycol
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Diethylenglykol ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Propylenglycol
  • Glycerin
  • Polyoxyl 40 hydriertes Rizinusöl
  • Sorbitol-Lösung
  • Polyethylenglycol 3350
  • Maltitol-Lösung
  • Nicht kristallisierende Sorbitollösung
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03128H264568.03131
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.115-1.117 g/mL at 20 °C, 1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
expl. lim.
2-12.3 %
expl. lim.
2-12.3 %
expl. lim.
2-12.3 %
expl. lim.
2-12.3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglycol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Glycerin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 28(4), 2123-2123 (2020)
Polyethylene Glycol 3350
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(4), 3584-3584 (2020)
Propylene Glycol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(2), 3753-3753 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119326504061833849811
1193265-5X0.2ML04061838669643
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the electrical conductivity of this product?
    1 answer
    1. The electrical conductivity for this material is not determined.
      Helpful?
  4. What is the electrical conductivity of this product?
    1 answer
    1. This is a product of the USP (United States Pharmacopeia). The electrical conductivity is not determined by USP for this material. For more information regarding this item, please view the link below: https://store.usp.org/product/1193265