Wichtige Dokumente
H26456
Diethylenglycol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethylether, Bis-(2-hydroxyethyl)-ether, Diglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.14 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
non-ionic
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
442 °F
Expl.-Gr.
2-12.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
pH-Wert
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.