Fortfahren mit
8.03131
Diethylenglycol
for synthesis
Synonym(e):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethylether, Bis-(2-hydroxyethyl)-ether, Diglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,20
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
969209
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
245 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.01 mmHg ( 20 °C)
€ 25,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
2.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
description
Technipur®
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
-6.5 °C (DIN ), −10 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylene glycol is widely used as a solvent and ingredient for many consumer products like antifreeze preparations, wallpaper strippers, brake fluids, and artificial fog solutions.
Application
Diethylene glycol can be used:
  • To improve the digital inkjet printability of dye solutions on cotton fabrics.
  • As a humectant in the pigment ink formulation applicable in inkjet printing.
  • As a solvent in the synthesis of Bi2S3 nanorod applicable as a direct band-gap semiconductor in thermoelectric devices, photoelectric devices.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglycol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-46-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)