Fortfahren mit
1012595
USP
rAlbumin human
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Albumin human, Recombinant human albumin, rHSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2936H4624N786O889S41
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66471.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 520,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
liquid
mol wt
monomer ~67 kDa, 66,438 Da
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Recombinant Albumin Human is a non-glycosylated protein produced in yeast or other expression systems. It mirrors the properties of plasma-derived human serum albumin and is utilized as a stabilizer in pharmaceutical formulations and as a therapeutic agent.
The USP biologics proteins category provides critical standards and reference materials necessary for the development and manufacturing of therapeutic proteins. These proteins, which can be naturally derived or genetically engineered, are essential in treating various diseases and conditions, ensuring that they meet quality, safety, and efficacy standards.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
rAlbumin human USP reference standard suitable for use in specified USP compendial tests and assays.
It can be utilized to prepare the standard solution for peptide mapping of rAlbumin Human by Liquid chromatography coupled to a UV detector according to United States Pharmacopeia (USP) monograph
Diese rekombinante Variante wird in der Pharmaforschung zur Verwendung in Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME), in der Zellkultur, in der Arzneimittelabgabeforschung und in der Kryokonservierung von Zellen empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Sales restrictions may apply.
This product is part of the USP Biologics program.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
106331A7223A7736
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf