Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 12 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Top diam.:
150 mm
€ 48,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
BRAND 147035
stem O.D. × L
17 mm × 95 mm
top diam.
150 mm
General description
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Other Notes
BR147035 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BRAND 147035 | manufacturer/tradename BRAND 147020 | manufacturer/tradename BRAND 147030 | manufacturer/tradename BRAND 147015 |
| top diam. 150 mm | top diam. 75 mm | top diam. 120 mm | top diam. 50 mm |
| stem O.D. × L 17 mm × 95 mm | stem O.D. × L 10 mm × 55 mm | stem O.D. × L 14 mm × 90 mm | stem O.D. × L 9 mm × 43 mm |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z637580-12EA | 04061831869156 |