Fortfahren mit
Z637572
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
laboratory funnel, plastic funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Top diam.:
120 mm
€ 36,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BRAND 147030
stem O.D. × L
14 mm × 90 mm
top diam.
120 mm
General description
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Other Notes
BR147030 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z637580Z637564BR148020
description
top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm
description
top diam. 150 mm, stem O.D. × L 17 mm × 95 mm
description
top diam. 100 mm, stem O.D. × L 13 mm × 77 mm
description
top diam. 60 mm, bottom diam. 18 mm
manufacturer/tradename
BRAND 147030
manufacturer/tradename
BRAND 147035
manufacturer/tradename
BRAND 147025
manufacturer/tradename
BRAND 148020
top diam.
120 mm
top diam.
150 mm
top diam.
100 mm
top diam.
60 mm
stem O.D. × L
14 mm × 90 mm
stem O.D. × L
17 mm × 95 mm
stem O.D. × L
13 mm × 77 mm
stem O.D. × L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® PP funnels, plain interior
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)