Merck
Z637548
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 50 mm, stem O.D. × L 9 mm × 43 mm
Synonym(e):
laboratory funnel, plastic funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Top diam.:
50 mm
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BRAND 147015
stem O.D. × L
9 mm × 43 mm
top diam.
50 mm
General description
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Other Notes
BR147015 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® PP funnels, plain interior
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)