Fortfahren mit
Z329339
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig
L 25 mm, bar diam. 8 mm
Synonym(e):
magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar, triangular stir bar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
triangular PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137810
Packaging:
pack of 10
€ 52,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137810
L
25 mm
bar diam.
8 mm
General description
Die Keilform sorgt für gute Durchmischung von Lösungen mit Feststoffe, auch schon bei niedrigen Drehzahlen.
Other Notes
BR137810 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z329347Z329371Z329355
manufacturer/tradename
BRAND 137810
manufacturer/tradename
BRAND 137812
manufacturer/tradename
BRAND 137820
manufacturer/tradename
BRAND 137815
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
bar diam.
8 mm
bar diam.
14 mm
bar diam.
12 mm
bar diam.
10 mm
L
25 mm
L
25 mm
L
50 mm
L
35 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z329339-10EA04061831850932