Merck
Z329355
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig
L 35 mm, bar diam. 10 mm
Synonym(e):
magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar, triangular stir bar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
triangular PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137815
Packaging:
pack of 10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137815
L
35 mm
bar diam.
10 mm
General description
Die Keilform sorgt für gute Durchmischung von Lösungen mit Feststoffe, auch schon bei niedrigen Drehzahlen.
Other Notes
BR137815 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)