Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
triangular PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137812
Packaging:
pack of 10
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137812
L
25 mm
bar diam.
14 mm
General description
Die Keilform sorgt für gute Durchmischung von Lösungen mit Feststoffe, auch schon bei niedrigen Drehzahlen.
Other Notes
BR137812 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BRAND 137812 | manufacturer/tradename BRAND 137820 | manufacturer/tradename BRAND 137810 | manufacturer/tradename BRAND 137815 |
| material triangular PTFE-coated | material triangular PTFE-coated | material triangular PTFE-coated | material triangular PTFE-coated |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 |
| bar diam. 14 mm | bar diam. 12 mm | bar diam. 8 mm | bar diam. 10 mm |
| L 25 mm | L 50 mm | L 25 mm | L 35 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?