Fortfahren mit
XNAS2
Extract-N-Amp Samen-PCR-Kit
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 317,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
Direct PCR, dNTPs included, hotstart
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Extract-N-Amp Samen-PCR-Kit enthält alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von DNA aus einer Vielzahl von Pflanzensamen sowie zur Amplifikation der jeweiligen Targets mittels PCR erforderlich sind. Eine neue Extraktionsmethode eliminiert lange enzymatische Aufschlüsse. Das Kit enthält außerdem ein Heißstart-PCR-Reaktionsgemisch, das speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert ist.
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Samen von Mais, Weizen, Sonnenblumen, Baumwolle, Sojabohnen, Sorghum, Raps und Arabidopsis. Es sind zusätzliche Protokolle erhältlich. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer zuvor gemahlenen Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Samenvorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und dem Extract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Application
Das Extract-N-Amp Samen-PCR-Kit wird zur DNA-Extraktion eingesetzt.[1][2] Es wird auch zur Extraktion und Amplifikation von DNA aus symptomatischen Weizensamen eingesetzt.
Features and Benefits
  • Ideal für schnelle Ergebnisse bei der Genotypisierung
  • Schnelle Extraktion genomischer DNA für die PCR in 15 Minuten
  • Kein langwieriger enzymatischer Aufschluss
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Mit einer breiten Palette von Samenquellen kompatibel
  • Extrakte sind bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil, was mehrere erneute Assays ermöglicht
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
  • Keine Säulenaufreinigung oder Zentrifugation erforderlich
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für die In-vitro--Forschung unter den U.S. Patenten Nr. 5.338.671 und 5.587.287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNASXNASSXNAP2
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
feature
dNTPs included, Direct PCR, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 extractions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
XNAS2-1KT04061837549953