Samples may be stored refrigerated. Please see the link below, page 22, to review stability study details:
https://maestro.file.force.com/sfc/servlet.shepherd/document/download/069aa00000blYs9AAE?operationContext=S1
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 369,00 |
Über diesen Artikel
€ 369,00
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die genomische DNA wird aus 0,5 bis 0,7 cm großen Scheiben von Pflanzenblättern extrahiert, die mit einem normalen Papierlocher ausgestanzt und einfach 10 Minuten bei 95 oC in der Extraktionslösung inkubiert werden. Dem Extrakt wird die gleiche Menge Verdünnungslösung zugegeben, um vor der PCR inhibitorische Substanzen zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann einer im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und Extract-N-Amp PCR ReadyMix zugegeben.
Application
Es wird für dieDNA-Extraktion aus frischen Pilzen verwendet.
Features and Benefits
- Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
- PCR ReadyMix™, speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert
- Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
- Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
- Erfordert weder Einfrieren noch mechanischen Aufschluss, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Fällung
- Speziell formulierter PCR-ReadyMix zur Verwendung in Verbindung mit der extrahierten DNA
- Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- Kompatibel mit Hochdurchsatzanforderungen für die genetische Analyse von Pflanzen
- Praktisch – keine langen enzymatischen Aufschlüsse
- Extrahierte DNA bei 4 °Cmindestens 6 Monate stabil
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| input crude DNA | input crude DNA | input - | input crude DNA |
| usage sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 extractions | usage sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions | usage sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extract-N-Amp™ PCR-Kit für Pflanzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Verwandter Inhalt
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
The Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits contain all of the reagents required to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| XNAP2-1KT | 04061835378869 |
-
When you have used the Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits Protocol to produce the leaf disk extract, but if you are not going to do PCR right away (say you are waiting until the following week), is it best to store it at 2-6C or to freeze it?