Fortfahren mit
XNAP2E
Extract-N-Amp PCR-Kit für Pflanzen
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications
Synonym(e):
Plant direct PCR kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 1.420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Extract-N-Amp PCR-Kit für Pflanzen enthält alle Reagenzien, die für eine schnelle Extraktion von genomischer DNA aus Pflanzenblättern und die Amplifikation von interessanten Targets durch PCR erforderlich sind. Durch eine neuartige Extraktionslösung erübrigt sich das übliche Einfrieren von Pflanzengeweben mit flüssigem Stickstoff, der mechanische Aufschluss, die organische Extraktion, die Säulenaufreinigung oder die Fällung der DNA. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist.
Die genomische DNA wird aus 0,5 bis 0,7 cm großen Scheiben von Pflanzenblättern extrahiert, die mit einem normalen Papierlocher ausgestanzt und einfach 10 Minuten bei 95 oC in der Extraktionslösung inkubiert werden. Dem Extrakt wird die gleiche Menge Verdünnungslösung zugegeben, um vor der PCR inhibitorische Substanzen zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann einer im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und Extract-N-Amp PCR ReadyMix zugegeben.
Das PCR-Reaktionsgemisch ermöglicht die Amplifikation direkt aus dem Extrakt, indem eine Antikörper-basierte Hot-Start-DNA-Polymerase für die spezifische Amplifikation verwendet wird.
Die Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kits sind für die direkte PCR (Polymerase-Kettenreaktion) bestimmt. Diese Kits enthalten alle Reagenzien, die für eine schnelle Extraktion von genomischer DNA aus Pflanzenblättern und für die Amplifikation von Zielen von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Durch eine neuartige Extraktionslösung erübrigt sich das übliche Einfrieren von Pflanzengeweben.
Application
Das Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kit eignet sich zur Verwendung bei der Genotypisierung.
Es wird für dieDNA-Extraktion aus frischen Pilzen verwendet.
Das Extract-N-Amp PCR-Kit für Pflanzen wird zur Extraktion von genomischer Pflanzen-DNA und in der Polymerasekettenreaktion (PCR) verwendet.[1][2][3][4][5]
Features and Benefits
  • Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
  • PCR ReadyMix, speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert
  • Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
  • Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
  • Erfordert weder Einfrieren noch mechanischen Aufschluss, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Fällung
  • Speziell formulierter PCR-ReadyMix zur Verwendung in Verbindung mit der extrahierten DNA
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Kompatibel mit Hochdurchsatzanforderungen für die genetische Analyse von Pflanzen
  • Praktisch – keine langen enzymatischen Aufschlüsse
  • Extrahierte DNA bei 4 °Cmindestens 6 Monate stabil
Other Notes
Die Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kits sind nur für den Laborgebrauch bestimmt. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Die Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kits enthalten Verdünnungslösung, Extraktionslösung und Extract-N-Amp PCR-Reaktionsgemisch (2X) (Puffer, Salze, dNTP, Taq-Polymerase und JumpStart Taq-Antikörper)
Die Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kits sind nur für den Laborgebrauch bestimmt. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Extraktionslösung – E7526, 12 ml
Verdünnungslösung – D5688, 12 ml
Extract-N-Amp PCR-ReadyMix. Dieses 2X-PCR-Reaktionsgemisch enthält Puffer, Salze, dNTP, Taq-Polymerase und einen JumpStart Taq-Antikörper. – E3004, 5 x 1,2 ml
Sammelröhrchen
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNARXNAPEXNAP2
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
feature
dNTPs included, Direct PCR, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
crude DNA
input
crude DNA
input
-
input
crude DNA
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 500 amplifications
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)