Fortfahren mit
WS32
Wright Stain, Modified
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Wright Stain is a polychromatic dye, used for microscopic examination of blood to identify different cell types.
Application
Wright Stain, Modified has been used in hematological assays, to obtain the differential count of leukocytes.
Popular hematology stain used for differentially staining the cellular elements of blood. For dip, rack, and batch staining techniques.
Other Notes
Wright stain, 0.3%, buffered at pH 6.8 in methanol. Contains stabilizers and surfactant.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WS16WG32WG128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
concentration
0.3%
concentration
0.3%
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it possible to provide the actual chemical ingredient list of the Wright stains?
    1 answer
    1. The Instructions for Use and the SDS offer some basic information regarding the formulation for Wright Stain WS32. However, the actual production formulation is considered proprietary.