Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 596,00 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| concentration 0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8) | concentration 0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8) | concentration 0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8) | concentration 0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright-Giemsa Stain, Modified
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?