Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,30 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.3%
pH
6.75-6.95 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
- Phagocytosis assay and puberty.
- Estrous cycle examinations.
- Staining, to differentiate neutrophils.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.3% | concentration 0.3% | concentration 0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8) | concentration 0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8) |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Informationen über die klinische Untersuchung von Blut, blutbildenden Organen und Blutkrankheiten, einschließlich deren Behandlung und Prävention, sowie über Farbstoffe und Färbemittel für die Hämatologie.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| WS16-500ML | 04061837543586 |