Fortfahren mit
WG16
Wright-Giemsa Stain, Modified
Wright-Giemsa Stain, Modified
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
eCl@ss:
42039003
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WG32WG128WS16
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.3%
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright-Giemsa Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
FIP200 is required for the cell-autonomous maintenance of fetal hematopoietic stem cells
Liu F, et al.
Blood (2010)
Inhibition of CRL-NEDD8 pathway as a new approach to enhance ATRA-induced differentiation of acute promyelocytic leukemia cells
Liu S, et al.
International Journal of Medical Sciences, 15(7), 674-674 (2018)
Shuyuan Liu et al.
International journal of medical sciences, 15(7), 674-681 (2018-06-19)
The cullin-RING ligase (CRL)-NEDD8 pathway maintains essential cellular processes, including cell cycle progression, apoptosis, autophagy, DNA repair, antigen processing and signal transduction. Growing evidence demonstrates that the alteration of the CRL-NEDD8 pathway in some cancers constitutes an attractive target for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WG16-500ML04061838262363
Questions
  1. What is the preservation process for slides stained with the Wright-Giemsa stain if they cannot be viewed immediately?
    1 answer
    1. the Wright Giemsa Modified solution is intended for staining peripheral blood or bone marrow smears, without mention of staining tissue sections. If staining smears, simply complete the staining procedure as directed in the IFU, then store the dried slides in a slide folder or box without coverslipping, as coverslipping is not recommended and is not a common practice in hospital settings.
      For long-term storage, slides are typically stored in slide file cabinets, and oil immersion is usually not required. However, if slides need to be viewed under oil immersion, a coverslip can be placed atop the stained slide, and once viewed, the coverslip can be removed and discarded. Any excess oil can be absorbed using a Kimwipe or tissue paper without wiping, as wiping may remove stained cells from the slide.
      Although no formal studies have been conducted to determine the longevity of stained slides, it is expected that the staining should be adequate for several weeks or months. For longer retention, it is suggested to take pictures of several fields from the slides for archival purposes.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review