Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 182,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
135 mm × 135 mm
size
135 mm × 135 mm × 20 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene , square |
| packaging case of 500 ea | packaging case of 2000 ea (Internal packs of 500) | packaging case of 4000 ea (Internal packs of 500) | packaging pack of 500 ea |
| size 135 mm × 135 mm × 20 mm | size 81 mm × 81 mm × 18 mm | size 43 mm × 43 mm × 9 mm | size - |
| dish L × W 135 mm × 135 mm | dish L × W 81 mm × 81 mm | dish L × W 43 mm × 43 mm | dish L × W - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic square weighing boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?