Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040608
Material:
polystyrene , square
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1421C
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene , square
size
L
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421C
L × W × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
color
blue
General description
Polystyrene weighing boats with a smooth surface to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Shallow shape with a wide, flat bottom to resist tipping. Rounded corners simplify transfer. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases. May be used with microwave moisture analyzers. Resist temperatures to 200 °F (93 °C).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description size L | description size M | description size S | description Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C |
| material polystyrene , square | material polystyrene , square | material polystyrene , square | material square blue polystyrene |
| size L | size M | size S | size large |
| L × W × H 140 mm × 140 mm × 22 mm | L × W × H 89 mm × 89 mm × 25 mm | L × W × H 41 mm × 41 mm × 8 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm |
| color blue | color blue | color blue | color blue |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pk of 500 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Square weighing boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?