Fortfahren mit
W2876
Plastic square weighing boats
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
Synonym(e):
Plastic Weighing Dishes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
4 x 500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
feature
color: opague, not transparent
packaging
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
81 mm × 81 mm
size
81 mm × 81 mm × 18 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Application
Plastic square weighing boats have been used for setting up an imaging chamber for live cell imaging via a microscope.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W2751Z708550W3001
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421B
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene , square
material
polystyrene
packaging
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
packaging
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
packaging
pack of 500 ea
packaging
case of 500 ea
dish L × W
81 mm × 81 mm
dish L × W
43 mm × 43 mm
dish L × W
-
dish L × W
135 mm × 135 mm
feature
color: opague, not transparent
feature
-
feature
-
feature
-
size
81 mm × 81 mm × 18 mm
size
43 mm × 43 mm × 9 mm
size
-
size
135 mm × 135 mm × 20 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic square weighing boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W2876-1CS04061833576281
W2876-500EA04061833576298