Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,40 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 279,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.180,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
[Arg8]-Vasopressin -acetat (Salz), ≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N15O12S2.C2H4O2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H,4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,72)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,68)(H,60,71)(H4,51,52,53);1H3,(H,3,4)/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChI key
ZHFGXNMADRRGQP-HPILINOVSA-N
Gene Information
human ... AVP(551), AVPR1A(552), AVPR1B(553), AVPR2(554)
General description
Application
- als Vasopressinrezeptor-Agonist zur Untersuchung von Vasopressinrezeptoren[1]
- um eine periphere V1a-Rezeptor-vermittelte Vasokonstriktion hervorzurufen
- als Zusatz in Hams F12/Dulbeccos Modified Eagles Medium für proximale Tubulus- und glomeruläre Explantat-Zellkulturen
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| solubility water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility 50% acetic acid: soluble 1 mg/mL, clear, colorless |
| Gene Information human ... AVP(551), AVPR1A(552), AVPR1B(553), AVPR2(554) | Gene Information human ... AVPR2(554) | Gene Information human ... AVP(551) | Gene Information human ... AVPR2(554) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Arg8]-Vasopressin -acetat (Salz) ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/282/717/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e/640/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e.png)
![[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/215/222/82da3633-80ea-463d-8b55-e99fb8e442e0/640/82da3633-80ea-463d-8b55-e99fb8e442e0.png)
![[Arg8]-Vasopressin solution Grade VI (synthetic), ~100 IU/mL in 0.9% NaCl](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/326/242/dede8c26-cf73-4a28-a5d9-1d57c673cf0e/640/dede8c26-cf73-4a28-a5d9-1d57c673cf0e.png)
![[deamino-Cys1, Val4, D-Arg8]-Vasopressin ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/242/492/d66f6a61-e108-4db6-b155-90a4b56d99fc/640/d66f6a61-e108-4db6-b155-90a4b56d99fc.png)