Fortfahren mit
V1005
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
DDAVP, Desmopressin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,90
€ 58,56
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H64N14O12S2 · xC2H4O2 · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1069.22 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
€ 58,56
Listenpreis€ 68,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CSSCCC(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H64N14O12S2.C2H4O2.H2O/c47-35(62)15-14-29-40(67)58-32(22-36(48)63)43(70)59-33(45(72)60-18-5-9-34(60)44(71)56-28(8-4-17-52-46(50)51)39(66)53-23-37(49)64)24-74-73-19-16-38(65)54-30(21-26-10-12-27(61)13-11-26)41(68)57-31(42(69)55-29)20-25-6-2-1-3-7-25;1-2(3)4;/h1-3,6-7,10-13,28-34,61H,4-5,8-9,14-24H2,(H2,47,62)(H2,48,63)(H2,49,64)(H,53,66)(H,54,65)(H,55,69)(H,56,71)(H,57,68)(H,58,67)(H,59,70)(H4,50,51,52);1H3,(H,3,4);1H2/t28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+;;/m1../s1
InChI key
KWCKGAOCVGPZIC-VCCVNBJCSA-N
Gene Information
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Application
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate was used to study the impact of vasopressin on pendrin abundance.[1] E3 ubiquitin (Ub)-protein ligases (E3s) was administered in rat kidney and the changes in protein abundance of the selected E3s in response to [deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate was examined.[2]
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate has been used:
  • in induction of antidiuresis
  • as agonist of V2-receptor (V2R)[3]
  • for Von Willebrand factor (VWF) secretion in bleeding diathesis
Biochem/physiol Actions
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate also known as DDAVP, Desmopressin is a selective and potent vasopressor agent that stabilizes the cardiocirculatory function in normal human as well as in patients suffering from catecholamine-resistant vasodilatory shock.[4] It also stimulate three acid-base transporters and hence increases the capability of the cell to regulate pH.[5]
Preparation Note
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate dissolves in water at 20 mg/ml to yield a clear, colorless solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V2013V4253V9879
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
50% acetic acid: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)