Fortfahren mit
V6879
[Lys8]-Vasopressin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Lysine vasopressin, Lyspressin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H65N13O12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1056.22
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-050-5
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
0.1 M acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C2CSSCC(N)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N13O12S2.C2H4O2/c47-17-5-4-9-29(40(65)52-22-38(51)63)54-45(70)35-10-6-18-59(35)46(71)34-24-73-72-23-28(48)39(64)55-31(20-26-11-13-27(60)14-12-26)43(68)56-32(19-25-7-2-1-3-8-25)42(67)53-30(15-16-36(49)61)41(66)57-33(21-37(50)62)44(69)58-34;1-2(3)4/h1-3,7-8,11-14,28-35,60H,4-6,9-10,15-24,47-48H2,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H,52,65)(H,53,67)(H,54,70)(H,55,64)(H,56,68)(H,57,66)(H,58,69);1H3,(H,3,4)
InChI key
NKWAIKZITYLOMT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AVP(551)
Application
[Lys8]-Vasopressin was used as a test compound in quantitative analysis of peptides and proteins by using on-line capillary isoelectric focusing-mass spectrometry.[1]The product was used for studying the coupling of a polymer-based microchip electrophoresis to MALDI-TOF MS by using rotating ball interface.[2]
Biochem/physiol Actions
Predominant form of vasopressin present in pigs and marsupials. It has lower vasopressor and antidiuretic activity than Arg8-vasopressin.
[Lys8]-Vasopressin also refers as Lysine vasopressin or Lyspressin is the predominant form of vasopressin present in pigs and marsupials. It antagonizes the amnesia in rats.[3] Lyspressin can also induce resistance to extinction of active avoidance behaviour.[4]
Preparation Note
2 mg of [Lys8]-Vasopressin dissolves in 0.1 mL, 0.1M HOAc to yield a clear, colorless solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V0377V2013V1005
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P01185
UniProt accession no.
P01185
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)