Fortfahren mit
V4390
VUF 8430 dihydrobromide
≥97% (NMR)
Synonym(e):
2-[(Aminoiminomethyl)amino]ethyl carbamimidothioic acid ester, S-(2-guanidylethyl)-isothiourea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11N5S· 2HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
deionized water: 24 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Br.Br.NC(=N)NCCSC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5S.2BrH/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8;;/h1-2H2,(H3,7,8)(H4,5,6,9);2*1H
InChI key
GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VUF 8430 dihydrobromide is a potent histamine H4 receptor agonist, with a 33-fold selectivity over the histamine H3 receptor and negligible affinity for the other histamine receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I135D7571Z4152
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
deionized water: 24 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥28 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V4390-25MG04061832950044
V4390-5MG04061832950051