Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 € 132,60 |
Über diesen Artikel
€ 132,60
Listenpreis€ 156,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
SMILES string
Br[H].Br[H].NC(=N)SCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H10N4S.2BrH/c7-6(8)11-2-1-5-3-9-4-10-5;;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8)(H,9,10);2*1H
InChI key
DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL |
| color white to beige | color - | color white to beige | color white |
| Gene Information human ... HRH3(11255) | Gene Information human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846) | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I135-10MG | 04061832091389 |
| I135-25MG | 04061832091396 |