Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,60 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 335,00 € 284,75 |
Über diesen Artikel
Produktname
Zafirlukast, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥28 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(ccc1Cc2cn(C)c3ccc(NC(=O)OC4CCCC4)cc23)C(=O)NS(=O)(=O)c5ccccc5C
InChI
1S/C31H33N3O6S/c1-20-8-4-7-11-29(20)41(37,38)33-30(35)22-13-12-21(28(17-22)39-3)16-23-19-34(2)27-15-14-24(18-26(23)27)32-31(36)40-25-9-5-6-10-25/h4,7-8,11-15,17-19,25H,5-6,9-10,16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,35)
InChI key
YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYSLTR1(10800)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥28 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator Johnson & Johnson |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?