Fortfahren mit
U4625
Uridin-5′-diphosphoglucose aus Saccharomyces cerevisiae
≥98%, from Saccharomyces cerevisiae, powder
Synonym(e):
UDP-Glc, UDPG Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 794,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.860,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2Na2O17P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98%
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 41,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Uridin-5′-diphosphoglucose aus Saccharomyces cerevisiae, ≥98%
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na.H2O/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
InChI key
SRHFBUUOPANXBG-WSIJJEQHSA-L
General description
Uridindiphosphat-Glucose (UDP-Glucose) ist ein Glycogen-Präkursor. Der Transport von Glucose aus UDP-Glucose zur Verlängerung von Glycogenketten wird durch das Enzym Glykogensynthase katalysiert. Das Enzym Uridindiphosphat-Galaktose-4-Epimerase katalysiert die Bildung von UDP-Glucose aus UDP-Galaktose.
Application
Uridin-5′-Diphosphoglucose-Dinatriumsalzhydrat aus Backhefe (Saccharomyces cerevisiae) wird verwendet als Substrat
  • für die PpIRX10-Enzymaktivität von Arabidopsis thaliana
  • in radiometrischen Assays von Glycosyltransferasen (GTs)
  • in Uridindiphosphat-Glucose (UDP-Glc)-4-Epimerase-Assays in Arabidopsis thaliana-Proben.
Biochem/physiol Actions
Uridindiphosphat-Glucose (UDP-Glucose) ist ein wesentlicher Mediator der zellularen Stoffwechselwege. In Hefe begünstigen die hohen Mengen an Trehalose und Glycogen höhere Mengen an UDP-Glucose.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U525294335U4500
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
synthetic (organic)
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
bovine milk, rabbit muscle, yeast
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Verwandter Inhalt
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Glycobiology and Glycoproteomics Brochure
Global Trade Item Number
SKUGTIN
U4625-100MG04061837409608
U4625-500MG04061837409646
U4625-10MG04061837409615
U4625-5G04061833008164
U4625-25MG04061837409639
U4625-1G04061837409622