Fortfahren mit
U5252
Uridin-5′-diphospho-N-Acetylgalactosamin Dinatriumsalz
≥97%, synthetic (organic), powder
Synonym(e):
UDP-GalNAc, UDP-N-Acetylgalactosamin, Uridin[5′]diphospho[1](2-Acetamino-2-desoxy-α-D-galactopyranose) Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 418,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.850,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25N3Na2O17P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
651.32
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5375867
Assay:
≥97%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 418,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Uridin-5′-diphospho-N-Acetylgalactosamin Dinatriumsalz, ≥97%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
InChI key
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
General description
Uridindiphosphat-(UDP-)GalNAc agiert als Vorläufer bei der Biosynthese von O-verknüpften Oligosacchariden. Es dient außerdem als Substrat für die Synthese von Chitin, einem der Hauptbestandteile der Zellwände von Pilzen sowie von Exoskeletten von Gliederfüßern und Insekten.
Application
Uridin-5′-diphospho-N-Acetylgalactosamin-Dinatriumsalz wurde als Substrat für die Polypeptid-N-Acetylgalactosaminyltransferase (ppGalNAc-T) eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U4375U4500U5625
description
≥97%
description
≥98%
description
≥97.0%
description
98-100%
biological source
synthetic (organic)
biological source
bakers yeast
biological source
yeast, rabbit muscle, bovine milk
biological source
enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH), Saccharomyces cerevisiae
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥97.0%
assay
98-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)