Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 203,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 422,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.530,00 € 1.300,50 |
Über diesen Artikel
€ 92,00
Produktname
Uridine 5′-diphosphogalactose disodium salt, ≥97.0%
Quality Segment
biological source
bovine milk, rabbit muscle, yeast
assay
≥97.0%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14?;;/m1../s1
InChI key
PKJQEQVCYGYYMM-OUJOOSCPSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk, yeast, rabbit muscle | biological source synthetic (organic) | biological source bakers yeast | biological source (chemical) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% | assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uridine 5′-diphosphogalactose disodium salt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?