Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,10 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,10 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 337,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 599,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
95-100%
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
GFASEGWJDXDCKZ-UHFFFAOYSA-K
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 95-100% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ~98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL |
| Gene Information human ... LPAR4(2846), LTB4R(1241), P2RY1(5028), P2RY10(27334), P2RY11(5032), P2RY12(64805), P2RY13(53829), P2RY14(9934), P2RY2(5029), P2RY4(5030), P2RY5(10161), P2RY6(5031), P2RY8(286530) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?