Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,70 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 262,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 441,00 € 374,85 |
Über diesen Artikel
biological source
yeast
Quality Segment
assay
~98%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC1OC([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9?,11-,12-,13?;/m1./s1
InChI key
YWAFNFGRBBBSPD-MBWJOHGMSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ~98% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 10 mg/mL |
| color white | color - | color - | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0256-100MG | 04061833450345 |
| C0256-500MG | 04061838352903 |
| C0256-1G | 04061833450352 |