Fortfahren mit
TOX4
In-vitro-Toxikologieassay-Kit, Neutralrot-basiert
Synonym(e):
NR uptake assay, Neutral red assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 461,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352207
€ 461,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
usage
1 kit sufficient for 1,000 tests
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
λmax
540 nm
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Zur spektralphotometrischen Messung lebensfähiger Zellen. Die Absorption von umgewandeltem Farbstoff wird bei einer Wellenlänge von 540 nm gemessen.
Application
In-vitro-Toxikologie-Assay-Kit auf Basis von Neutralrot wird verwendet:
  • zur Messung der lysosomalen Enzymaktivität in HB8902-Zellen[1]
  • zur Untersuchung der Zelllebensfähigkeit menschlicher Alveolarepithelzellen[2]
  • zur Untersuchung der Zelllebensfähigkeit von Fibroblasten.[3]
Biochem/physiol Actions
Neutralrot (NR) ist ein roter Farbstoff, der sich durch aktive Übertragung über die Zellmembranen im Lysosom anreichert.[3] Der Farbstoff wird extrahiert und die Aufnahme mittels Spektroskopie quantifiziert. Der NR-Aufnahmetest ist der am häufigsten verwendete Zytotoxizitätstest. Er findet häufig in Umweltstudien und biomedizinischen Studien Anwendung, um die Anzahl der lebensfähigen Zellen in einer Kultur zu schätzen. Der NR-Farbstoff wird bei In-vitro-Gewebekulturstudien zur Bewertung der viralen Zytopathogenität und zum Nachweis toxischer Verbindungen verwendet.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TOX8TOX1TOX7
usage
1 kit sufficient for 1,000 tests
usage
1 kit sufficient for 2,000 tests
usage
 kit sufficient for 1,000 tests
usage
 kit sufficient for 500 tests
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
APREST70390-100UL04061835935901
APREST70391-100UL04061835935918
HPA017880-25UL04061842836284
HPA017880-100UL04061836323264
HPA027551-25UL04061842856824
HPA027551-100UL04061835658381
TOX4-1KT04061837397943
EMU200211-20UG04061828772612
EMU200211-50UG04061828720378
Questions
  1. Can I use this kit for phototoxicity assay. If so, does the kit contain a positive control for phototoxicity?
    1 answer
    1. This kit utilizes Neutral Red, a vital dye, to measure cell viability after exposure to any specific potential toxin. Neutral red is only taken up by viable cells. Cell viability is determined by measuring the absorbance following the specified incubation period to the potential toxin of interest. A positive control is not included and would be the untreated cells. In this case, the viability of cells exposed to a given wavelength of light compared to cells that have not been exposed. Please see the link below to review the technical bulletin for this kit:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/114/325/tox4bul.pdf