Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 315,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
263-718-5
NACRES:
NA.84
€ 315,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
usage
1 kit sufficient for 2,000 tests
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
protein quantification: suitable
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
2-8°C
General description
Das In-vitro-Toxikologie-Assay-Kit (auf Resazurin-Basis) ist für die fluorometrische oder spektrophotometrische Bestimmung der Zellzahl in Abhängigkeit von der Stoffwechselaktivität unter Verwendung des Farbstoffs Resazurin konzipiert. Die Resazurin-Methode ist einfach, genau und reproduzierbar.
Application
Das In-Vitro-Toxikologie-Assay-Kit auf Resazurin-Basis wird verwendet:
- bei Tests zur Bestimmung der Zelllebensfähigkeit menschlicher primärer Fibroblasten
- für die Bestimmung der Zellproliferationsrate von Prä-Osteoblasten der Maus
- für die Bestimmung der Stoffwechselaktivität von Mikrofluidik- und Monolayerkulturen.
Biochem/physiol Actions
Die Bioreduktion von Farbstoff verringert die Menge seiner oxidierten Form (blau) und erhöht gleichzeitig das fluoreszierende Zwischenprodukt (rot).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
| detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage 1 kit sufficient for 2,000 tests | usage 1 kit sufficient for 1,000 tests | usage kit sufficient for 500 tests | usage kit sufficient for 1,000 tests |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?