Fortfahren mit
T7697
I-OMe-Tyrphostin AG 538
solid
Synonym(e):
α-Cyano-(3-methoxy-4-hydroxy-5-iodocinnamoyl)-(3′,4′-dihydroxyphenyl)ketone, I-OMe-AG 538
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12INO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Form:
solid
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(cc(I)c1O)\C=C(/C#N)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C17H12INO5/c1-24-15-6-9(5-12(18)17(15)23)4-11(8-19)16(22)10-2-3-13(20)14(21)7-10/h2-7,20-21,23H,1H3/b11-4+
InChI key
HSRMHXWCTRFVHK-NYYWCZLTSA-N
Gene Information
Application
I-OMe-Tyrphostin AG 538 has been used as a cell signaling inhibitor in PC-1 cell lines[1]. It has also been used in high throughput screening assays for IGF1R inhibitors[2].
Biochem/physiol Actions
Insulin growth factor 1 (IGF-1) receptor protein tyrosine kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
I-OMe-Tyrphostin AG 538 is soluble in DMSO at 50 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7665658403C0987
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 24 mg/mL
Gene Information
human ... IGF1(3479), IGF1R(3480)
Gene Information
human ... CDK2(1017), EGFR(1956)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T7697-5MG04061832452722