Fortfahren mit
658403
AG 538, CAS-Nr. 133550-18-2, Calbiochem
A potent, cell-premeable, reversible, and competitive inhibitor of IGF-1 receptor kinase (IC50 = 400 nM).
Synonym(e):
AG 538, CAS-Nr. 133550-18-2, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,30
€ 70,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16HN11O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.25
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 70,80
Listenpreis€ 83,30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark orange to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter, zellpermeabler, reversibler und kompetitiver Inhibitor der IGF-1R (Insulin-like growth factor-1 receptor) Kinase Autophosphorylierung (IC50 = 400 nM). Hemmt auch die Phosphorylierung des PTK-Substrats poly (Glu, Tyr) durch IGF-1R, IR, EGF-R und Src (IC50 = 60 nM, 113 nM bzw. 2,4 µM). Hemmt die Phosphorylierung von PKB in einer viel höheren Konzentration (IC50 = 76 µM). Die Hemmung ist kompetitiv in Bezug auf die Substratbindungsstelle der IGF-1R-Kinase. Hemmt auch die Autophosphorylierung von IGF-1R und die Aktivierung von PKB und ERK2 in NIH-3T3-Zellen, die IGF-1R überexprimieren.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
IGF-1-Rezeptor-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 400 nM gegen IGF-1-Rezeptor-Kinase
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Blum, G., et al. 2000. Biochemistry39, 15705.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
658395T7697658552
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL, acetic acid: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c