Fortfahren mit
T5898
L-Threonin-methylester -hydrochlorid
≥98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
254-738-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3562717
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Threonin-methylester -hydrochlorid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
64 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3?,4-;/m0./s1
InChI key
OZSJLLVVZFTDEY-LXNQBTANSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0645T4626
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
64 °C
mp
-
mp
145-147 (lit.)
color
white
color
white
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T5898-25G04061832424750
T5898-5G04061837348402