Fortfahren mit
L0645
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
≥99% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.14
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
247-625-7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Lysine methyl ester dihydrochloride,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)CCCCN
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;1H
InChI key
FORVAIDSGSLRPX-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Lysine methyl ester is used in the production of lysine methyl ester based cationic surfactants and hydrogels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T5898G3267T7254
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L0645-25G04061832416748
L0645-5G04061833948903