Wichtige Dokumente
T4626
Nα-p-Tosyl-L-arginin-methylester -hydrochlorid
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
TAME
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Nα-p-Tosyl-L-arginin-methylester -hydrochlorid,
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
145-147 (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H/t12-;/m0./s1
InChIKey
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?