Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
300 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 |
Über diesen Artikel
€ 155,00
material
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
sterility
sterile
feature
RCF 3,200 × g, graduations
packaging
case of 300 (6 x packs of 25EA)
manufacturer/tradename
Greiner 210270
capacity
50 mL
diam. × L
30 mm × 115 mm
color
blue cap, colorless tube
General description
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material cap, polypropylene tube, conical bottom (with skirt) | material cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube | material cap, conical bottom tube, polypropylene tube | material cap, conical bottom tube, polypropylene tube |
| manufacturer/tradename Greiner 210270 | manufacturer/tradename Greiner 210261 | manufacturer/tradename Greiner 188261-N | manufacturer/tradename Greiner 188271-N |
| packaging case of 300 (6 x packs of 25EA) | packaging case of 450 (18 packs of 25ea) | packaging case of 500 (10 racks of 50ea) | packaging pack of 100, case of 1000 |
| capacity 50 mL | capacity 50 mL | capacity 15 mL | capacity 15 mL |
| feature RCF 3,200 × g, graduations | feature RCF 3,200 × g, graduations | feature RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack | feature RCF 3,500 × g, graduations, ID field |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Zentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?