Fortfahren mit
T1818
Greiner Zentrifugenröhrchen
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
Synonym(e):
Greiner Zentrifugenröhrchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122804
Capacity:
15 mL
Material:
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 500 (10 racks of 50ea)
Feature:
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
sterility
sterile
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
packaging
case of 500 (10 racks of 50ea)
manufacturer/tradename
Greiner 188261-N
capacity
15 mL
diam. × L
17 mm × 120 mm
color
blue cap, colorless tube
General description
Greiner Zentrifugenröhrchen
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1943T2068T2193
description
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
description
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field
description
capacity 50 mL, diam. × L 30 mm × 115 mm, conical bottom (with skirt), case of 450 (18 packs of 25ea)
description
capacity 50 mL, conical bottom (with skirt), diam. × L 30 mm × 115 mm, case of 300 (6 x packs of 25EA)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Greiner 188261-N
manufacturer/tradename
Greiner 188271-N
manufacturer/tradename
Greiner 210261
manufacturer/tradename
Greiner 210270
material
conical bottom tube, cap, polypropylene tube
material
conical bottom tube, polypropylene tube, cap
material
conical bottom (with skirt), polypropylene tube, cap
material
conical bottom (with skirt), cap, polypropylene tube
capacity
15 mL
capacity
15 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
feature
graduations, ID field, RCF 3,500 × g
feature
RCF 3,200 × g, graduations
feature
graduations, RCF 3,200 × g
packaging
case of 500 (10 racks of 50ea)
packaging
pack of 100, case of 1000
packaging
case of 450 (18 packs of 25ea)
packaging
case of 300 (6 x packs of 25EA)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Zentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)