Fortfahren mit
T1943
Greiner Zentrifugenröhrchen
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field
Synonym(e):
Greiner Zentrifugenröhrchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 319,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
15 mL
Material:
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 100, case of 1000
Feature:
RCF 3,500 × g, graduations, ID field
€ 319,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
sterility
sterile
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field
packaging
pack of 100, case of 1000
manufacturer/tradename
Greiner 188271-N
capacity
15 mL
diam. × L
17 mm × 120 mm
color
blue cap, colorless tube
application(s)
PFAS testing
General description
Greiner Zentrifugenröhrchen
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2318T1818T2193
description
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field
description
centrifuge tube, 50 mL, 30 x 115 mm, conical (V) bottom, w/ graduations, I.D. field
description
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
description
capacity 50 mL, conical bottom (with skirt), diam. × L 30 mm × 115 mm, case of 300 (6 x packs of 25EA)
manufacturer/tradename
Greiner 188271-N
manufacturer/tradename
Greiner 227261
manufacturer/tradename
Greiner 188261-N
manufacturer/tradename
Greiner 210270
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polypropylene tube, cap, conical bottom tube
material
conical bottom tube, cap, polypropylene tube
material
conical bottom tube, cap, polypropylene tube
material
conical bottom (with skirt), polypropylene tube, cap
capacity
15 mL
capacity
50 mL
capacity
15 mL
capacity
50 mL
feature
graduations, ID field, RCF 3,500 × g
feature
RCF 3,200 × g, graduations, ID field
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
feature
RCF 3,200 × g, graduations
packaging
case of 1000, pack of 100
packaging
case of 500, pack of 25
packaging
case of 500 (10 racks of 50ea)
packaging
case of 300 (6 x packs of 25EA)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Zentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)