Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 158,00 € 134,30 |
Über diesen Artikel
€ 134,30
Listenpreis€ 158,00Sparen Sie 15%Quality Level
assay
99% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble (at 26 mg/ml), H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(N)=S)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2OS/c1-17(2,3)13-8-11(7-12(10-19)16(20)22)9-14(15(13)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3,(H2,20,22)/b12-7+
InChI key
XRZYELWZLNAXGE-KPKJPENVSA-N
Gene Information
human ... ERBB2(2064), NTRK1(4914)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble (at 26 mg/ml), H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble 10 mg/ml, clear, yellow, ethanol: 5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 19 mg/mL |
| Gene Information human ... ERBB2(2064), NTRK1(4914) | Gene Information human ... EGFR(1956), ERBB2(2064), IL2(3558), JAK2(3717) | Gene Information human ... IGF1(3479), IGF1R(3480) | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T2067-5MG | 04061832434872 |