Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
134-135.5 °C
solubility
DMSO: 19 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1cc(cc(CSc2ccccc2)c1O)\C=C(/C#N)C(N)=O
InChI
1S/C19H18N2O3S/c1-2-24-17-10-13(8-14(11-20)19(21)23)9-15(18(17)22)12-25-16-6-4-3-5-7-16/h3-10,22H,2,12H2,1H3,(H2,21,23)/b14-8+
InChI key
YKLMGKWXBLSKPK-RIYZIHGNSA-N
Biochem/physiol Actions
Protein tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 370 nM). Also inhibits HGF-induced MAP kinase activation in hepatocytes and inhibits phospholipase D activity in human neutrophils.
Packaging
Light sensitive and packaged under nitrogen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?