Fortfahren mit
T1949
Total Protein Reagent
Synonym(e):
Biuret Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
12352202
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Application
Total Protein Reagent has been used in the biuret assay.
Total Protein Reagent can be used for the quantitative, colorimetric determination of total protein concentration in solution at 540 nm. The total protein reagent is supplied as a ready-to-use liquid.
Biochem/physiol Actions
A biuret-based total protein reagent. Copper ions in the alkaline reagent react with peptide bonds in proteins resulting in a purple color with an absorbance maximum of 540 nm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
18-160110961760011.08030
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Determination of serum proteins by means of the biuret reagent.
Gornall, A. G., et al.,
The Journal of Biological Chemistry, 177, 759-759 (1949)
B T Doumas et al.
Clinical chemistry, 27(10), 1642-1650 (1981-10-01)
We developed a candidate Reference Method for measuring total serum protein by use of the biuret reaction. The method involves a previously described biuret reagent (Clin. Chem. 21: 1159, 1975) and Standard Reference Material (SRM) 927 bovine albumin (National Bureau
Stefano Cecchini et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(11) (2020-11-07)
Total antioxidant capacity (TAC) in healthy and dexamethasone-stressed hens was measured by applying four different spectrophotometric methods-the ferric reducing ability (FRAP) assay, the 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzotiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) radical cation decolorization assay, the free radical scavenging activity (FRSA), and the total
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T1949-500ML04061837338458