Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Natriumsulfatgehalt (acidimetrisch): ≥ 94,0 %
Selengehalt (gravimetrisch): ≥ 1,5 %
Anwendungstest (Gesamtstickstoff): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pH 5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| bulk density 600 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - | specific analyte(s) phosphate |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7782-49-2
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1080301000 | 04022536099309 |