Wichtige Dokumente
11096176001
Roche
Block-Reagenz
For nucleic acid hybridization and detection
Synonym(e):
Blockierungsreagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Zur Herstellung einer 10x-Blockierungsstammlösung wird das Blockierungsreagenz in Maleinsäurepuffer unter Schütteln und Erhitzen entweder auf einem Heizblock oder in einem Mikrowellenherd bis zu einer Endkonzentration von 10 % (w/v) aufgelöst.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die 10x-Stammlösung des Blockierungsreagenz wird autoklaviert und bei 2 bis 8 °C gelagert. Alternativ können Aliquots bei -15 bis -25 °C gelagert werden.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.