Fortfahren mit
T1375
TES
≥99% (titration)
Synonym(e):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis-(hydroxymethyl)-ethyl)-amino]-ethansulfonsäure, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethansulfonsäure, TES freie Säure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 631,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.25
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-906-3
Beilstein/REAXYS Number:
1957061
MDL number:
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Application
TES wird in TES-Puffer verwendet, um die Anti-Kollagenase-Aktivität in Stämmen des Marula-Baums zu bestimmen. Außerdem kommt es in Puffern für Zellkulturmedien zum Einsatz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.10695T0772T1030
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
solid
form
crystalline powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
mp
~225 °C (dec.)
mp
226-228 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Product Information Sheet
Anti-aging potential of extracts from Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst and its chemical profiling by UPLC-Q-TOF-MS
Shoko T, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 54-54 (2018)
Isolation of Tomato Fruit Chromoplasts and Determination of ATP Levels
Hernandez-Gras F, et al.
The Plant Journal, 18(1), 54-54 (2013)
Palmelloids formation in Chlamydomonas reinhardtii: defence against rotifer predators?
Lurling M and Beekman W
Annales de Limnologie-International Journal of Limnology, 42(2), 65-72 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T1375-5KG04061837337277
T1375-1KG04061835265978
T1375-100G04061837337208
T1375-500G04061837337239
T1375-25G04061837337222
T1375-25KG04061832552118
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf