Fortfahren mit
T1030
TES Heminatriumsalz
Synonym(e):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis[hydroxymethyl]ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
Molekulargewicht:
240.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
€ 504,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
pH
6.8—8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
InChI key
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0772T1375T0647
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
description
-
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
pH
6.8—8.2
pH
-
pH
-
pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)