Wichtige Dokumente
1.10695
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid
Buffer substance TES
Synonym(e):
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
230-906-3
NACRES:
NA.05
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
226-228 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChIKey
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Puffersubstanz TES
Anwendung
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES. CAS 7365-44-8, molar mass 229.24 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch)≥ 99 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtUV-Eigenabsorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, Wasser)≤ 0.05Sulfat (SO₄)≤ 0.005 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0.0005 %Na (Natrium)≤ 0.1 %Trocknungsverlust (105 °C)≤ 0.2 %Zwitterionischer Puffer, pKa bei 20 °C7.50
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable