Fortfahren mit
T1270
Thiamin -hydrochlorid
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Aneurin -hydrochlorid, Vitamin B1 -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.27
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058006
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-641-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3851771
€ 63,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mw 337.27 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
General description
Thiamin oder Vitamin B1 ist ein positiv geladener und essenzieller Bestandteil aller Gewebe. Es liegt in Skelettmuskeln, Leber, Niere, Herz und Hirn in höheren Konzentrationen vor.[1] Thiamin besteht aus einem Pyrimidinring, der durch eine Methylenbrücke an einen Thiazolring gebunden ist.
Application
Thiaminhydrochlorid wird als Komponente von Folgendem verwendet:
  • konzentrierte Vitamin-Stammlösung zum Herstellen von Hv-Ca-Medium für die Kultivierung von Haloferax volcanii[2]
  • Tris-Acetat-Phosphat(TAP)-Medium für die Kultivierung von Chlamydomonas nivalis[3]
  • modifiziertes Bold-3N-Medium für die Kultivierung von Chlorella minutissima[4]
Biochem/physiol Actions
Thiamin wird nach der Bewegung in die Zellmembranen von Thiamindiphosphokinase zu Thiamindiphosphat umgewandelt.[1] Thiamindiphosphat, ein aktiver Co-Faktor, ist wesentlich für den Mechanismus vieler Enzyme, die am Citratzyklus, dem Glykolyseweg, dem Abbau von verzweigtkettigen Aminosäuren und dem Pentosephosphatweg beteiligt sind.[5] Thiamin ist an der Umwandlung von Nahrung zu Energie beteiligt, die für die Funktion des zentralen und peripheren Nervensystems erforderlich ist. Niedrigere Konzentrationen dieses Vitamins stehen mit Delirium, Wernicke-Enzephalopathie und Wernicke-Korsakow-Syndrom in Verbindung.[6] Thiaminhydrochlorid ist erforderlich für die Unterstützung des Energiestoffwechsels und der Aminosäurensynthese in kultivierten Zellen. Es kommt in vielen klassischen und serumfreien Formulierungen vor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4625Y0000467W332208
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Combien de temps est stable la thiamine une fois resuspendue dans de l'eau milliQ ?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been specifically investigated but is expected to be quite robust. This material is a component in a number of classical liquid culture media products, which are assigned a shelf-life of three years. Please see the link below to review a sampling of these media formulations:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/282/935/d9785for.pdf
      Please see the link below to review a publication that offers additional information on the stability of this material in solution:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384471/